SU860055
Vials, crimp top, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
11.6 mm × 32 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 11 mm
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)