Principaux documents
SU853005
Supelco
Amberlite XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 5 kg
5 KG
2 120,00 $
2 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
2 120,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite XAD®-2, pkg of 5 kg
Agence
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 5 kg
Technique(s)
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Clé InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Description générale
Résine macroréticulaire non ionique qui adsorbe et relargue les espèces ioniques via des interactions hydrophobes et polaires ; généralement utilisée en conditions isocratiques.
Spécifications :
Amberlite XAD®-2 is a strongly acidic ion-exchange resin.[1]
Application
Résine polyaromatique adsorbante pour composés hydrophobes d′un poids moléculaire jusqu′à 20 000 : extraction de composés organiques, phénols, récupération d′antibiotiques, tensioactifs, constituants d′arômes. Peut servir de support pour l′extraction de catalyseurs ou de métaux. Pour les versions nettoyées de qualité US EPA, voir Supelpak-2 et Supelpak-2B.
Amberlite XAD®-2 may be used as a stationary phase material for the solid phase extraction (SPE) of phenolic acids and flavonols from honey samples prior to their identification by high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD),[1] phthalate esters (PAEs) from hydroalcoholic food beverages prior to their determination by gas chromatography (GC) equipped with flame ionization detector (FID) as well as ion-trap mass spectrometry detector (IT/MS),[2] benzoic and sorbic acids in quince jam prior to their analysis by isocratic HPLC combined with photodiode array (PDA) detector [3] and organophosphorus pesticides in natural and drinking waters prior to their determination by GC-FID or GC coupled to nitrogen-phosphorus detector (NPD).[4]
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Continuous solid-phase extraction and gas chromatographic determination of organophosphorus pesticides in natural and drinking waters.
Ballesteros E and Parrado MJ
Journal of Chromatography A, 1029(1-2), 267-273 (2004)
Study of XAD-2 adsorbent for the enrichment of trace levels of phthalate esters in hydroalcoholic food beverages and analysis by gas chromatography coupled with flame ionization and ion-trap mass spectrometry detectors.
Cinelli G, et al.
Food Chemistry, 146(1-2), 181-187 (2014)
Solid-phase extraction procedure for determination of phenolic acids and some flavonols in honey.
Michalkiewicz A, et al.
Journal of Chromatography A, 1187(1-2), 18-24 (2008)
Simultaneous determination of benzoic and sorbic acids in quince jam by HPLC.
Ferreira IMPLVO, et al.
Food Research International, 33(2), 113-117 (2000)
Tim J Causon et al.
Journal of chromatography. A, 1217(21), 3519-3524 (2010-04-21)
Alternative approaches to conventional acetonitrile gradient methods for reversed-phase liquid chromatographic analysis of intact proteins have been investigated using commercial poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic columns (Dionex ProSwift RP-2H and RP-4H). Alternative solvents to acetonitrile (2-propanol and methanol) coupled with elevated temperatures demonstrated
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.