Principaux documents
52672-U
Supelco
Amberlite XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 10 kg
10 KG
3 650,00 $
3 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 KG
3 650,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
3 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite XAD®-2, pkg of 10 kg
Agence
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 10 kg
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Clé InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Description générale
Amberlite XAD-2 est un copolymère hydrophobe de résine de styrène-divinylbenzène qui nécessite un procédé de purification et est utilisé comme sorbant.[1] La résine Amberlite XAD-2 est capable de sorber les composés organiques par des interactions physiques à faible énergie, selon le caractère aromatique et la taille des groupes hydrophobes.[2]
Résine macroréticulaire non ionique qui adsorbe et relargue les espèces ioniques via des interactions hydrophobes et polaires ; généralement utilisée en conditions isocratiques.
Spécifications :
Application
Amberlite XAD®-2 a été utilisé :
  • comme adsorbant dans l′extraction des composés organochlorés à l′aide de la méthode d′extraction de Soxhlat[3]
  • comme adsorbant dans l′extraction d′échantillons de miel à l′aide de chromatographie sur colonne pour analyse CLHP[4]
  • dans la chromatographie par adsorption[5]
Résine polyaromatique adsorbante pour composés hydrophobes d′un poids moléculaire jusqu′à 20 000 : extraction de composés organiques, phénols, récupération d′antibiotiques, tensioactifs, constituants d′arômes. Peut servir de support pour l′extraction de catalyseurs ou de métaux. Pour les versions nettoyées de qualité US EPA, voir Supelpak-2 et Supelpak-2B.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Sorption of sodium dodecyl sulfate on amberlite XAD-2 resin.
HIRAIDE, Masataka, Toshihiko SHIMA, and Hiroshi KAWAGUCHI.
Analytical Sciences, 10, 505-507 (1994)
Application of Amberlite XAD resins to the isolation of humic substances from sea water.
Grzybowski, W.
Oceanologia, 33, 105-109 (1992)
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples