20276
Amberlite™ XAD4
20-60 mesh
73,10 $
About This Item
73,10 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Superficie
750 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
20-60 mesh Cat. No. 20276, 10358, XAD4
20-50 mesh Cat. No. 06444
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable