Principaux documents
SAAR6375040
Urée
univAR
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR6375040EM)
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable