Key Documents
SAAR6018250
Thymol
uniLAB
Synonyme(s) :
5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol, 5-méthyl-2-isopropylphénol
About This Item
Formule linéaire :
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro Beilstein :
1907135
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116100
Pression de vapeur
1 mmHg ( 64 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
Point d'ébullition
232 °C (lit.)
Pf
48-51 °C (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup