SAAR5821010
Acétate de sodium trihydrate
univAR™
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
univAR™
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5821010EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable