Principaux documents
SAAR3223400
Iodine Indicator
Vitex
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 100 g (SAAR3223400DC)
Température de stockage
2-30°C
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable