Principaux documents
SAAR1605020
Acide citrique monohydrate
univAR
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14
Beilstein:
4018641
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1605020EM)
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.0 °F
Point d'éclair (°C)
173.9 °C