Principaux documents
SAAR1405200
Acide borique
powder, univAR
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Forme:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
univAR
Forme
powder
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1405200EM)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable