Principaux documents
CRM050
Supelco
Lead Free Paint - Powdered
certified reference material, pkg of 20 g
Synonyme(s) :
Paint matrix CRM, lead free
20 G
219,00 $
219,00 $
Date d'expédition estimée le18 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 G
219,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
219,00 $
Date d'expédition estimée le18 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
100
300
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM050-020
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrice
soil
pH
7.50
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SQC074CRM017CRM013
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
100, 300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Description générale
  • Certified Lead Value - <0.01 mg/Kg
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable