RAD1201
Corps diffusifs radiello™
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Synonyme(s) :
Corps diffusifs TM=["radiello"]
473,00 $
About This Item
473,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene body
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello Code 120-1
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Épaisseur × longueur du trajet de diffusion
1.7 mm × 18 mm
Couleur
blue
Dimension de pores
25 μm average pore size
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
configured for sampling light sensitive compounds
Description générale
Les dimensions sont 60 mm de hauteur x 16 mm de diamètre. Quatre types de corps diffusifs sont disponibles, chacun conçu pour une application spécifique.
Application
Informations légales
Les clients ont également consulté
Articles
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.