Principaux documents
RAD120
Corps diffusifs radiello
white, configured for general use, pk of 20
20 EA
439,00 $
439,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
439,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
439,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
polyethylene body
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello Code 120
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Épaisseur × longueur du trajet de diffusion
1.7 mm × 18 mm
Couleur
white
Dimension de pores
25 μm average pore size
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
configured for general use
Description générale
Les corps diffusifs sont conçus pour contenir les substances absorbantes des cartouches Radiello lors de l′échantillonnage. Une extrémité des corps diffusifs présente un pas de vis pour faciliter la fixation à la plaque d′appui triangulaire Radiello. À l′encontre de la plupart des substances absorbantes en cartouches, les corps diffusifs sont réutilisables et peuvent être nettoyés entre utilisations à l′aide d′un détergent doux. Les corps diffusifs accumulent de la poussière (en particulier lors de l′échantillonnage en extérieur) et il est donc recommandé de les remplacer après 4 ou 5 utilisations.
Les dimensions sont 60 mm de hauteur x 16 mm de diamètre. Quatre types de corps diffusifs sont disponibles, chacun conçu pour une application spécifique.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Joseph G Allen et al.
The Science of the total environment, 426, 113-119 (2012-04-25)
In December 2008, the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) began receiving reports about odors, corrosion, and health concerns related to drywall originating from China. In response, a detailed environmental health and engineering evaluation was conducted of 41 complaint and
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
C Minoia et al.
The Science of the total environment, 192(2), 163-182 (1996-12-02)
A study using individual dosimetry to evaluate the daily inhaled dose of sixteen aromatic and aliphatic hydrocarbons in three groups of primary school children, living in three Italian towns with 50,000 inhabitants or less, (Treviglio-Lombardy; Poggibonsi-Tuscany; Valenza-Piedmont) is presented. The
Articles
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.