Documents
PHL89806
Paclitaxel
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Paclitaxel
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H51NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
853.91
Numéro Beilstein :
1420457
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Le paclitaxel est un puissant médicament antinéoplasique et antimitotique à squelette taxane qui se fixe à l'extrémité N-terminale de la β-tubuline et qui stabilise les microtubules en bloquant le cycle cellulaire à la phase G2/M. L'altération des microtubules induit l'apoptose, d'abord par une voie dépendante de la JNK, puis par une voie indépendante de la JNK, probablement en lien avec l'activation de la protéine kinase A (PKA) ou de la kinase Raf-1, entraînant la phosphorylation de la protéine Bcl-2. Un métabolite important de l'action du cytochrome CYP2CB est l'hydroxypaclitaxel 6α (6α-OHP).
Attention
Le paclitaxel subit une transestérification dans le méthanol et une hydrolyse en solution aqueuse.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Emanuele Roscioli et al.
Cell reports, 31(4), 107535-107535 (2020-04-30)
Kinetochores are multi-protein machines that form dynamic attachments to microtubules and control chromosome segregation. High fidelity is ensured because kinetochores can monitor attachment status and tension, using this information to activate checkpoints and error-correction mechanisms. To explore how kinetochores achieve
Mohamed Moustafa-Kamal et al.
Cell reports, 33(1), 108230-108230 (2020-10-08)
mTOR is a serine/threonine kinase and a master regulator of cell growth and proliferation. Raptor, a scaffolding protein that recruits substrates to mTOR complex 1 (mTORC1), is known to be phosphorylated during mitosis, but the significance of this phosphorylation remains