MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
C9754
Sigma-Aldrich
Colchicine
≥95% (HPLC), powder, antimitotic agent
Synonyme(s) :
(S)-N-(5,6,7,9-tétrahydro-1,2,3,10-tétraméthoxy-9-oxobenzo[a]heptalén-7-yl)acétamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.44
Numéro Beilstein :
2228813
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Colchicine, ≥95% (HPLC), powder
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Pf
150-160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Chaîne SMILES 
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Clé InChI
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Description générale
La colchicine est un métabolite secondaire qui possède des propriétés anti-inflammatoires. Elle est utilisée dans le traitement de la goutte, des inflammations liées à la présence de cristaux dans les articulations, de la ‌fièvre familiale méditerranéenne, de la maladie de Behçet, des vascularites et des péricardites. La colchicine inhibe la division cellulaire, la motilité des vésicules intracellulaires ainsi que la sécrétion des cytokines et des chimiokines. Elle est impliquée dans la diapédèse leucocytaire et la dégranulation lysosomiale. La colchicine bloque également la prolifération des fibroblastes ainsi que le transport du collagène vers l'espace extracellulaire.
Application
La colchicine a été utilisée :
  • dans le test in vitro des échanges de chromatides sœurs (SCE)
  • pour étudier son activité antivirale, antibactérienne, antifongique et cytotoxique in vitro
  • dans la dépolymérisation des microtubules
  • pour analyser ses effets sur les oscillations calciques de cellules traitées au taxol
Actions biochimiques/physiologiques
Il s'agit d'un agent antimitotique qui perturbe l'assemblage des microtubules en se fixant à la tubuline et en empêchant sa polymérisation. Il stimule l'activité GTPase intrinsèque de la tubuline. Il induit l'apoptose dans plusieurs lignées cellulaires normales et tumorales et active la voie de signalisation JNK/SAPK.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'excrétion et la toxicité (ADME-Tox). Cliquez ici pour découvrir d'autres produits de notre sélection pour les études ADME-Tox. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d'autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Stockage et stabilité
Ce produit en poudre peut être conservé à température ambiante. La colchicine en poudre s'assombrit lorsqu'elle est exposée à la lumière. Les solutions de colchicine peuvent être stérilisées par autoclavage ou filtration. Les solutions stérilisées sont stables pendant au moins six mois à l'abri de la lumière. Aucune hydrolyse appréciable de la colchicine n'a été observée dans des solutions neutres ou légèrement alcalines (pH = 8,1) après congélation et stockage pendant 2 mois.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Genotoxic, cytostatic, antineoplastic and apoptotic effects of newly synthesized antitumour steroidal esters
Karapidaki I, et al.
Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 675(1), 51-59 (2009)
Colchicine today
Niel E and Scherrmann JM
Joint, Bone, Spine : Revue du Rhumatisme, 73(6), 672-678 (2006)
Colchicine-an overview for plant biotechnologists
Ramawat KG and Merillon JM
Bioactive Molecules and Medicinal Plants, 215-232 (2008)
Lynette J Oost et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 10(3), 630-642 (2019-03-22)
Skeletal muscle is a plastic tissue that adapts to changes in exercise, nutrition, and stress by secreting myokines and myometabolites. These muscle-secreted factors have autocrine, paracrine, and endocrine effects, contributing to whole body homeostasis. Muscle dysfunction in aging sarcopenia, cancer
A leukemia fusion protein attenuates the spindle checkpoint and promotes aneuploidy
Boyapati A, et al.
Blood, 109(9), 3963-3971 (2007)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox