Principaux documents
PHL89765
Progoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxy-3-butenylglucosinolate potassium salt, 1-S-[(3R)-3-Hydroxy-N-(sulfooxy)-4-pentenimidoyl]-1-thio-β-D-glucopyranose monopotassium salt, Glucorapiferin potassium salt
10 MG
576,00 $
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
576,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18KNO10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.49
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(C[C@@H](O)C=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable