PHL89686
Glucoerucin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Methylthiobutylglucosinolate potassium salt
741,00 $
About This Item
741,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCSC)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H23NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h4,7,9-17H,2-3,5-6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
Clé InChI
VAKVKJXSLXGVMU-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable