Principaux documents
PHL89687
Glucoiberin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(Methylsulfinyl)propylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20KNO10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.57
Beilstein:
3856752
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO10S3.K/c1-24(17)4-2-3-7(12-22-25(18,19)20)23-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)21-11;/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b12-7+;/t6-,8-,9+,10-,11+,24?;/m1./s1
Clé InChI
PJZYNAFZGIIKQD-LUFJGRCYSA-M
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable