O9265
Osthole
Synonyme(s) :
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
185,00 $
About This Item
185,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Clé InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.