Y0000438
Coumarin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 47 °C)
Famille d'API
coumarin
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
298 °C (lit.)
Pf
68-73 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clé InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup