Documents
PHL89166
I3,II8-Biapigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,8″-Biapigenin, 5,5′,7,7′-Tetrahydroxy-2,2′-bis(4-hydroxyphenyl)-[3,8′-bi-4H-1-benzopyran]-4,4′-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.46
Numéro Beilstein :
1415589
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)C4=C(Oc5cc(O)cc(O)c5C4=O)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-5-1-13(2-6-15)22-12-21(37)24-19(35)11-20(36)26(30(24)39-22)27-28(38)25-18(34)9-17(33)10-23(25)40-29(27)14-3-7-16(32)8-4-14/h1-12,31-36H
Clé InChI
IQAMTZLKUHMPPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)