Principaux documents
PHL89484
Artemisinin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Arteannuin, Qinghaosu
25 MG
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
470,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
156-157 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable