1042747
USP
Artemisinin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Arteannuin, Qinghaosu
1 670,00 $
About This Item
1 670,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
artemisinin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
156-157 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable