PHL89243
Linalyl acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
6.8 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Densité
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Clé InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)