00350190
Linalool
primary reference standard
Synonyme(s) :
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
481,00 $
About This Item
481,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
0.17 mmHg ( 25 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Clé InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
-β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene