PHR3275
1-Hexanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1-Hexanol, Hexyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 25.6 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
559 °F
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
156-157 °C (lit.)
Pf
−52 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)