Principaux documents
PHL89196
Frangulin B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(D-Apio-β-D-furanosyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
10 MG
764,00 $
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
764,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2
InChI
1S/C20H18O9/c1-8-2-10-14(12(22)3-8)17(25)15-11(16(10)24)4-9(5-13(15)23)29-19-18(26)20(27,6-21)7-28-19/h2-5,18-19,21-23,26-27H,6-7H2,1H3/t18-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
AEQMIFRODRFTJF-SLFFLAALSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable