Principaux documents
PHL89168
Bisabolol oxide A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3S,6S)-Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2H-pyran-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
Clé InChI
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable