Principaux documents
PHL80240
(+)-Carvone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Beilstein:
2042970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
pb
228-230 °C (lit.)
Densité
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95.6 °C - closed cup