SAB1409759
Monoclonal Anti-TM4SF4 antibody produced in mouse
clone 4E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ31015, ILTMP, il-TMP
704,00 $
About This Item
704,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 47.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TM4SF4(7104)
Description générale
Immunogène
Sequence
MCTGGCARCLGGTLIPLAFFGFLANILLFFPGGKVIDDNDHLSQEIWFFGGILGSGVLMIFPALVFLGLKNNDCCGCCGNEGCGKRFAMFTSTIFAVVGFLGAGYSFIISAISINKGPKCLMANSTWGYPFHDGDYLNDEALWNKCREPLNVVPWNLTLFSILLVVGGIQMVLCAIQVVNGLLGTLCGDCQCCGCCGGDGPV
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable