PHL89158
trans-Anethole
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Propenylanisole
378,00 $
About This Item
378,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
pb
234-237 °C (lit.)
Pf
20-21 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F
Point d'éclair (°C)
101 °C