Documents
8.00429
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
224-052-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 63 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
Point d'ébullition
235-237 °C/1013 hPa
Pf
21-23 °C
Température de transition
flash point 96 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F
Point d'éclair (°C)
101 °C