Principaux documents
PHL86285
Crocin E
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-Crocetin monoglucosyl ester
5 MG
1 260,00 $
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
1 260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H34O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.54
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
InChI
1S/C26H34O9/c1-16(11-7-13-18(3)24(31)32)9-5-6-10-17(2)12-8-14-19(4)25(33)35-26-23(30)22(29)21(28)20(15-27)34-26/h5-14,20-23,26-30H,15H2,1-4H3,(H,31,32)/b6-5+,11-7+,12-8+,16-9+,17-10+,18-13+,19-14+/t20-,21-,22+,23-,26+/m1/s1
Clé InChI
ZVGODNZUEWDIPM-YXRLTKITSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This Compound belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable