Principaux documents
PHL86280
Crocetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
α-Crocetin, 8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, trans-Crocetin, Apocarotenic acid
10 MG
336,00 $
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
336,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Clé InChI
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable