PHL86284
Crocin 4
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-Crocetin diglucosyl ester, Dicrocin
1 020,00 $
About This Item
1 020,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(41)45-31-27(39)25(37)23(35)21(15-33)43-31)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(40)26(38)24(36)22(16-34)44-32/h5-14,21-28,31-40H,15-16H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,31+,32+/m1/s1
Clé InChI
QBZWPZHDUZGTLS-IIDMIUPYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable