Principaux documents
PHL85878
Arecaidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid hydrochloride, N-Methylguvacine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
Cl.CN1CCC=C(C1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
PIVDNPNYIBGXPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable