Principaux documents
PHL82470
Arecoline hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,2,5,6-tetrahydro-1-méthyl-3-pyridinecarboxylate de méthyle hydrobromide, Ester méthylique d’acide 1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydro-3-pyridinecarboxylique hydrobromide, Ester méthylique d’arecaidine hydrobromide
25 MG
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
410,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13NO2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.11
Beilstein:
3914826
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
172-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable