Documents
MAB3658
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine de liaison avec la boîte TATA
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
TBP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, zebrafish, Xenopus, chicken, fish
Ne doit pas réagir avec
Drosophila
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBP(6908)
Spécificité
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnaît la protéine de liaison avec la boîte TATA (TBP). Reconnaît un épitope issu des 18 premiers acides aminés de la TBP humaine.
Immunogène
Protéine TBP humaine complète recombinante.
Épitope : a.a. 1-18
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-protéine de liaison avec la boîte TATA est un anticorps monoclonal de souris utilisé pour détecter la protéine de liaison avec la boîte TATA, également nommée TBP, dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunocytochimie et immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Western blotting : dilution au 1/1 000e-1/5 000e pour la protéine endogène et recombinante.
Immunohistochimie : dilution au 1/1 000e-1/5 000e
Immunocytochimie : dilution au 1/1 000e-1/5 000e
Immunoprécipitation
ELISA : dilution du 1/1 000 au 1/5 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
~42 kDa
Forme physique
Ascites. En solution. Sans conservateurs.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xinan Holly Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 41-41 (2017-03-02)
c-Myc dysregulation is hypothesized to account for the 'stemness' - self-renewal and pluripotency - shared between embryonic stem cells (ESCs) and adult aggressive tumours. High-risk neuroblastoma (HR-NB) is the most frequent, aggressive, extracranial solid tumour in childhood. Using HR-NB as
Moses New-Aaron et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Although the causes of hepatotoxicity among alcohol-abusing HIV patients are multifactorial, alcohol remains the least explored "second hit" for HIV-related hepatotoxicity. Here, we investigated whether metabolically derived acetaldehyde impairs lysosomes to enhance HIV-induced hepatotoxicity. We exposed Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)-expressing
A Raquel Esteves et al.
Redox biology, 63, 102714-102714 (2023-05-01)
Sporadic Parkinson's disease (sPD) is a complex multifactorial disorder which etiology remains elusive. Several mechanisms have been described to contribute to PD development namely mitochondrial dysfunction, activation of inflammatory pathways and the deposition of unfolded proteins such as α-synuclein. Our
José R Naranjo et al.
The Journal of clinical investigation, 126(2), 627-638 (2016-01-12)
Deregulated protein and Ca2+ homeostasis underlie synaptic dysfunction and neurodegeneration in Huntington disease (HD); however, the factors that disrupt homeostasis are not fully understood. Here, we determined that expression of downstream regulatory element antagonist modulator (DREAM), a multifunctional Ca2+-binding protein
Linyan Meng et al.
PLoS genetics, 9(12), e1004039-e1004039 (2014-01-05)
Angelman syndrome (AS) is a severe neurodevelopmental disorder caused by maternal deficiency of the imprinted gene UBE3A. Individuals with AS suffer from intellectual disability, speech impairment, and motor dysfunction. Currently there is no cure for the disease. Here, we evaluated