Principaux documents
PHL84234
Lonicerin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-neohesperidoside, Loniceroside, Luteolin 7-neohesperidoside, Veronicastroside
10 MG
1 240,00 $
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 240,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-20(33)22(35)24(37)26(38-9)42-25-23(36)21(34)18(8-28)41-27(25)39-11-5-14(31)19-15(32)7-16(40-17(19)6-11)10-2-3-12(29)13(30)4-10/h2-7,9,18,20-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
Clé InChI
SHPPXMGVUDNKLV-KMFFXDMSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3