Principaux documents
PHL89246
Luteolin 3′,7-di-O-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′,7-diglucuronide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H26O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
638.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥80.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)C3=CC(=O)c4c(cc(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)C(=O)O)O3)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-13(9)43-27-21(36)17(32)19(34)23(45-27)25(39)40)12-6-11(30)15-10(29)4-8(5-14(15)42-12)41-26-20(35)16(31)18(33)22(44-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-29,31-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26+,27+/m0/s1
Clé InChI
OPANBGHBBMSMQC-MWBUVXCNSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable