PHL89738
Naringenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyflavanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O1C(CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Clé InChI
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable