Principaux documents
PHL84208
Decursinol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Smyrinol
10 MG
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
741,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)O)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H14O4/c1-14(2)12(15)6-9-5-8-3-4-13(16)17-10(8)7-11(9)18-14/h3-5,7,12,15H,6H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Clé InChI
BGXFQDFSVDZUIW-LBPRGKRZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3