Principaux documents
PHL82608
Nodakenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-Marmesinin, (+)-Mermesinin, Nodakenetin β-D-glucopyranoside
10 MG
706,00 $
706,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
706,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
706,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥80.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H]2Oc3c(cc4c([o][c](cc4)=O)c3)C2)(C)C
InChI
1S/C20H24O9/c1-20(2,29-19-18(25)17(24)16(23)13(8-21)28-19)14-6-10-5-9-3-4-15(22)27-11(9)7-12(10)26-14/h3-5,7,13-14,16-19,21,23-25H,6,8H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19+/m1/s1
Clé InChI
HXCGUCZXPFBNRD-DNLMCPORSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable