183938
2,3,5,6-tétraméthylpyrazine
98%
Synonyme(s) :
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Ligustrazin, Ligustrazine, Tetrapyrazine
93,60 $
About This Item
93,60 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
190 °C (lit.)
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
Clé InChI
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable