Principaux documents
PHL83880
Obtusifolin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,8-Dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(C(C(OC)=C(O)C(C)=C2)=C2C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-6-9-12(16(21-2)13(7)18)15(20)11-8(14(9)19)4-3-5-10(11)17/h3-6,17-18H,1-2H3
Clé InChI
NYRXUBDGDSRBGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable