PHL83877
Naringenin chalcon
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one, trans-2′,4,4′,6′-Tetrahydroxychalcone, Chalconaringenin, Chalcononaringenin, Isosalipurpol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-8,16-17,19-20H/b6-3+
Clé InChI
YQHMWTPYORBCMF-ZZXKWVIFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?