Principaux documents
PHL83551
Vitexin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-O-glucoside 8-C-glucoside, Afroside, Apigenin 7-O-glucoside 8-C-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.52
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c4c(c(c2)O)C(=O)C=C(O4)c5ccc(cc5)O)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
Clé InChI
HHRPSKAYQPDDGQ-WIQAIWCDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable