Principaux documents
PHL82640
Quercetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-O-β-D-glucopyranoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-glucoside, Quercimeritrin, Quercimeritroside, Quercimetrin
10 MG
905,00 $
905,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
905,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
905,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2)O)C(=O)C(C(O3)c4cc(c(cc4)O)O)O
InChI
1S/C21H22O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)31-8-4-11(25)14-12(5-8)32-20(18(29)16(14)27)7-1-2-9(23)10(24)3-7/h1-5,13,15,17-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,18?,19-,20?,21-/m1/s1
Clé InChI
BJAHHJOBSKZTFE-QOFRXWOZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Enkhtaivan Gansukh et al.
Food chemistry, 334, 127508-127508 (2020-07-28)
Quercetin, a potential polyphenolic which possesses several biological effects. The influenza virus polymerase basic 2 (PB2) subunit of RNA polymerase responsible for replication, degree of virus conservation and active target site for designing specific antivirals. The quercetin derivatives downloaded from