PHL83503
Gracillin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Diosgenin 3-gracillimatrioside, Dulcamarin C, Lilioglycoside G
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@@H]1[C@]2(OC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O9)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C45H72O17/c1-19-8-13-45(55-18-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-40-36(53)34(51)31(48)21(3)56-40)38(33(50)29(17-47)59-42)60-41-37(54)35(52)32(49)28(16-46)58-41/h6,19-21,23-42,46-54H,7-18H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37-,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
Clé InChI
YQEMAEKYNNOCBY-IEMDQPGHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable