Principaux documents
PHL83840
Bilobetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,5′′,7,7′′-Pentahydroxy 4′′′-methoxy 3′′′,8-biflavone, 4′-O-Methylamentoflavone, 8-[5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
5 MG
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
741,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)O)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C31H20O10/c1-39-24-7-4-15(26-12-22(37)29-19(34)9-17(33)10-27(29)40-26)8-18(24)28-20(35)11-21(36)30-23(38)13-25(41-31(28)30)14-2-5-16(32)6-3-14/h2-13,32-36H,1H3
Clé InChI
IWEIJEPIYMAGTH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable